Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL28B Protein
A cDNA sequence encoding the IL28B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 282617 |
---|---|
Nome | IL28B Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | IFNL3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940359
|
enQuireBio™
QP12417-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15920359
|
enQuireBio™
QP12417-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930359
|
enQuireBio™
QP12417-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
282617 | |
Research Use Only | |
IFNL3 | |
Human | |
His | |
IL 28B protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol, 1mM EDTA and 0.1mM PMSF. |
IL28B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
VPVARLRGAL PDARGCHIAQ FKSLSPQELQ AFKRAKDALE ESLLLKDCKC RSRLFPRTWD LRQLQVRERP VALEAELALT LKVLEATADT DPALGDVLDQ PLHTLHHILS QLRACIQPQP TAGPRTRGRL HHWLHRLQEA PKKESPGCLE ASVTFNLFRL LTRDLNCVAS GDLCVHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |