Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL2RA Protein
A cDNA sequence encoding the IL2RA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 3559 |
---|---|
Nome | IL2RA Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | IL2RA |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15970359
|
enQuireBio™
QP12418-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950359
|
enQuireBio™
QP12418-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15960359
|
enQuireBio™
QP12418-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
3559 | |
Research Use Only | |
IL2RA | |
Human | |
His | |
IL2RA protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IL2RA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPELCDDDP PEIPHATFKA MAYKEGTMLN CECKRGFRRI KSGSLYMLCT GNSSHSSWDN QCQCTSSATR NTTKQVTPQP EEQKERKTTE MQSPMQPVDQ ASLPGHCREP PPWENEATER IYHFVVGQMV YYQCVQGYRA LHRGPAESVC KMTHGKTRWT QPQLICTGEM ETSQFPGEEK PQASPEGRPE SETSCLVTTT DFQIQTEMAA TMETSIFTTE YQLEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLP PSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGKHHHHH H | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |