Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL34 Protein
A cDNA sequence encoding the IL34 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1440.00€
Specifica
ID gene (immissione) 146433
Nome IL34 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Simbolo del gene IL34
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15954988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10728-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15944988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10728-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15934988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10728-100UG
100 μg
1440.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
146433
Research Use Only
IL34
Recombinant Protein
Human (HEK293)
NEPLEMWPLT QNEECTVTGF LRDKLQYRSR LQYMKHYFPI NYKISVPYEG VFRIANVTRL QRAQVSEREL RYLWVLVSLS ATESVQDVLL EGHPSWKYLQ EVETLLLNVQ QGLTDVEVSP QGLTDVEVSP APGPNLKLVR PKALLDNCFR VMELLYCSCC KQSSVLNWQD CEVPSPQSCS PEPSLQYAAT QLYPPPPWSP SSPPHSTGSV RPVRAQGEGL LPHHHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
IL34 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The specific activity was measured by its ability to induce secretion of MCP-1 from PBMCs.
Human
His
The IL34 was lyophilized from a solution containing 20mM Sodium Citrate, pH 3.0 and 75mM NaCl.