Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL4 / Interleukin-4 Protein
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | NP_000580.1 |
| ID gene (immissione) | 3565 |
| Nome | IL4 / Interleukin-4 Protein |
| Quantità | 500 μg |
| Status giuridico | Research Use Only |
| Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Simbolo del gene | IL4 |
| Attività biologica | Shows bioactivity at a concentration of 250 pg/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^6 units/mg. |
| Product Type | Recombinant Protein |
| Cross-reattività | Human |
| Vedi altri risultati |