missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Immunity-related GTPase family M Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Immunity-related GTPase family M protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001139277.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 345611 |
Nome | Immunity-related GTPase family M Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16051810
|
enQuireBio™
QP6236-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16071810
|
enQuireBio™
QP6236-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16061810
|
enQuireBio™
QP6236-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16081810
|
enQuireBio™
QP6236-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16091810
|
enQuireBio™
QP6236-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16001820
|
enQuireBio™
QP6236-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001139277.1 | |
Immunity-related GTPase family M Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
345611 | |
Research Use Only | |
IRGM | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEAMNVEKAS ADGNLPEVIS NIKETLKIVS RTPVNITMAG DSGNGMSTFI SALRNTGHEG KASPPTELVK ATQRCASYFS SHFSNVVLWD LPGTGSATTT LENYLMEMQF NRYDFIMVAS AQFSMNHVML AKTAEDMGKK FYIVWTKLDM DLSTGALPEV QLLQIRENVL ENLQKERVCE Y | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |