Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human INHBC Protein
A cDNA sequence encoding the INHBC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 3626 |
---|---|
Nome | INHBC Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | INHBC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950449
|
enQuireBio™
QP12447-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940449
|
enQuireBio™
QP12447-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930449
|
enQuireBio™
QP12447-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
3626 | |
Research Use Only | |
INHBC | |
Human | |
His | |
The INHBC solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 10% glycerol. |
INHBC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGIDCQGG SRMCCRQEFF VDFREIGWHD WIIQPEGYAM NFCIGQCPLH IAGMPGIAAS FHTAVLNLLK ANTAAGTTGG GSCCVPTARR PLSLLYYDRD SNIVKTDIPD MVVEACGCS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |