Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human INSR Protein
A cDNA sequence encoding the INSR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | INSR Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940459
|
enQuireBio™
QP12450-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15920459
|
enQuireBio™
QP12450-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930459
|
enQuireBio™
QP12450-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
INSR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
INSR was filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M phosphate buffer and 0.075M NaCl, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
ASHLYPGEVC PGMDIRNNLT RLHELENCSV IEGHLQILLM FKTRPEDFRD LSFPKLIMIT DYLLLFRVYG LESLKDLFPN LTVIRGSRLF FNYALVIFEM VHLKELGLYN LMNITRGSVR IEKNNELCYL ATIDWSRILD SVEDNYIVLN KDDNEECGDI CPGTAKGKTN CPATVINGQF VERCWTHSHC QKVCPTICKS HGCTAEGLCC HSECLGNCSQ PDDPTKCVAC RNFYLDGRCV ETCPPPYYHF QDWRCVNFSF CQDLHHKCKN SRRQGCHQYV IHNNKCIPEC PSGYTMNSSN LLCTPCLGPC PKVCHLLEGE KTIDSVTSAQ ELRGCTVING SLIINIRGGN NLAAELEANL GLIEEISGYL KIRRSYALVS LSFFRKLRLI RGETLEIGNY SFYALDNQNL RQLWDWSKHN LTITQGKLFF HYNPKLCLSE IHKMEEVSGT KGRQERNDIA LKTNGDQASC ENELLKFSYI RTSFDKILLR WEPYWPPDFR DLLGFMLFYK EAPYQNVTEF DGQDACGSNS WTVVDIDPPL RSNDPKSQNH PGWLMRGLKP WTQYAIFVKT LVTFSDERRT YGAKSDIIYV QTDATNPSVP LDPISVSNSS SQIILKWKPP SDPNGNITHY LVFWERQAED SELFELDYCL KGLKLPSRTW SPPFESEDSQ KHNQSEYEDS AGECCSCPKT DSQILKELEE SSFRKTFEDY LHNVVFVPRP SRKRRSLGDV GNVTVAVPTV AAFPNTSSTS VPTSPEEHRP FEKVVNKESL VISGLRHFTG YRIELQACNQ DTPEERCSVA AYVSARTMPE AKADDIVGPV THEIFENNVV HLMWQEPKEP NGLIVLYEVS YRRYGDEELH LCVSRKHFAL ERGCRLRGLS PGNYSVRIRA TSLAGNGSWT EPTYFYVTDY | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |