Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha 2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7345-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16058340
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000596.2
Interferon alpha 2b Protein
Research Use Only
IFNA2
Recombinant Protein
E. coli
CDLPQTHSLG SRRTLMLLAQ MRKISLFSCL KDRHDFGFPQ EEFGNQFQKA ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI QGVGVTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KEKKYSPCAW EVVRAEIMRS FSLSTNLQES LRSKE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3440
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol