missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha 2b Protein
A DNA sequence encoding the Human Interferon alpha 2b, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 655.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_000596.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3440 |
Nome | Interferon alpha 2b Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15933758
|
enQuireBio™
QP10407-YE-20UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15923758
|
enQuireBio™
QP10407-YE-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943758
|
enQuireBio™
QP10407-YE-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_000596.2 | |
Interferon alpha 2b Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
CDLPQTHSLG SRRTLMLLAQ MRRISLFSCL KDRHDFGFPQ EEFGNQFQKA ETIPVLHEMI QQIFNLFSTK DSSAAWDETL LDKFYTELYQ QLNDLEACVI QGVGVTETPL MKEDSILAVR KYFQRITLYL KEKKYSPCAW EVVRAEIMRS FSLSTNLQES LRSKE | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
3440 | |
Research Use Only | |
IFNA2 | |
The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 1.6 M 108 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, with 0.02 % Tween-20, lyophilized |