Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7803-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16060891
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_795372.1
Interferon epsilon Protein
Research Use Only
Ifne
Recombinant Protein
E. coli
LDLKLIIFQQ RQVNQESLKL LNKLQTLSIQ QCLPHRKNFL LPQKSLSPQQ YQKGHTLAIL HEMLQQIFSL FRANISLDGW EENHTEKFLI QLHQQLEYLE ALMGLEAEKL SGTLGSDNLR LQVKMYFRRI HDYLENQDYS TCAWAIVQVE ISRCLFFVFS LTEKLSKQGR PLNDMKQELT TEFRSPR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
338376
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol