missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin-32 / IL-32 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001012651.1 |
---|---|
Nome | Interleukin-32 / IL-32 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Simbolo del gene | IL32 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15915689
|
enQuireBio™
QP5209-2UG |
2 μg |
112.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15995679
|
enQuireBio™
QP5209-10UG |
10 μg |
263.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15985679
|
enQuireBio™
QP5209-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925689
|
enQuireBio™
QP5209-500UG |
500 μg |
4515.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905689
|
enQuireBio™
QP5209-1MG |
1 mg |
7420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_001012651.1 | |
Research Use Only | |
IL32 | |
Human | |
Untagged | |
50 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
Interleukin-32 / IL-32 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCFPKVLSDD MKKLKARMHQ AIERFYDKMQ NAESGRGQVM SSLAELEDDF KEGYLETVAA YYEEQHPELT PLLEKERDGL RCRGNRSPVP DVEDPATEEP GESFCDKSYG APRGDKEELT PQKCSEPQSS K | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |