Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interleukin enhancer-binding factor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001254738.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3608 |
Nome | Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16093921
|
enQuireBio™
QP8309-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16013931
|
enQuireBio™
QP8309-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16003931
|
enQuireBio™
QP8309-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16023931
|
enQuireBio™
QP8309-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16033931
|
enQuireBio™
QP8309-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043931
|
enQuireBio™
QP8309-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001254738.1 | |
Interleukin enhancer-binding factor 2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3608 | |
Research Use Only | |
ILF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGDRGRGRG GRFGSRGGPG GGFRPFVPHI PFDFYLCEMA FPRVKPAPDE TSFSEALLKR NQDLAPNSAE QASILSLVTK INNVIDNLIV APGTFEVQIE EVRQVGSYKK GTMTTGHNVA DLVVILKILP TLEAVAALGN KVVESLRAQD PSEVLTMLTN ETGFEISSSD ATVKILITTV PPNLRKLDPE LHLDIKVLQS ALAAIRHARW FEENASQSTV KVLIRLLKDL RIRFPGFEPL TPWILDLLGH YAVMNNPTRQ PLALNVAYRR CLQILAAGLF LPGSVGITDP CESGNFRVHT VMTLEQQDMV CYTAQTLVRI LSHGGFRKIL GQEGDASYLA SEISTWDGVI VTPSEKAYEK PPEKKEGEEE EENTEEPPQG EEEESMETQE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |