missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IP-10 / CXCL10 Protein
Recombinant Protein
95.40€ - 3920.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001556.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3627 |
Nome | IP-10 / CXCL10 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15972868
|
enQuireBio™
QP1011-5 UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15962868
|
enQuireBio™
QP1011-25 UG |
25 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15952868
|
enQuireBio™
QP1011-100 UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15982868
|
enQuireBio™
QP1011-500 UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15942868
|
enQuireBio™
QP1011-1 MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001556.2 | |
IP-10 / CXCL10 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human IP-10 / CXCL10 induces Human T cell chemotaxis (significanty different from control at Human IP-10 / CXCL10 concentrations greater than 5 ng/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3627 | |
Research Use Only | |
CXCL10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VPLSRTVRCT CISISNQPVN PRSLEKLEII PASQFCPRVE IIATMKKKGE KRCLNPESKA IKNLLKAVSK ERSKRSP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |