Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ITPK1 Protein
A cDNA sequence encoding the ITPK1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome ITPK1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15970509
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12465-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15960509
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12465-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15950509
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12465-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ITPK1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ITPK1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMQTFLK GKRVGYWLSE KKIKKLNFQA FAELCRKRGM EVVQLNLSRP IEEQGPLDVI IHKLTDVILE ADQNDSQSLE LVHRFQEYID AHPETIVLDP LPAIRTLLDR SKSYELIRKI EAYMEDDRIC SPPFMELTSL CGDDTMRLLE KNGLTFPFIC KTRVAHGTNS HEMAIVFNQE GLNAIQPPCV VQNFINHNAV LYKVFVVGES YTVVQRPSLK NFSAGTSDRE SIFFNSHNVS KPESSSVLTE LDKIEGVFER PSDEVIRELS RALRQALGVS LFGIDIIINN QTGQHAVIDI NAFPGYEGVS EFFTDLLNHI ATVLQGQSTA MAATGDVALL RHSKLLAEPA GGLVGERTCS ASPGCCGSMM GQDAPWKAEA DAGGTAKLPH QRLGCNAGVS PSFQQHCVAS LATKASSQ
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.