Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Keratin, type I cuticular Ha8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Keratin, type I cuticular Ha8, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_006762.3
ID gene (immissione) 8687
Nome Keratin, type I cuticular Ha8 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16012150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6280-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16032150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6280-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16022150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6280-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16042150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6280-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16052150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6280-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16062150
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6280-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_006762.3
Keratin, type I cuticular Ha8 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
8687
Research Use Only
KRT38
Recombinant Protein
E. coli
TSSYSSSSCP LGCTMAPGAR NVSVSPIDIG CQPGAEANIA PMCLLANVAH ANRVRVGSTP LGRPSLCLPP TCHTACPLPG TCHIPGNIGI CGAYGENTLN GHEKETMQFL NDRLANYLEK VRQLEQENAE LEATLLERSK CHESTVCPDY QSYFHTIEEL QQKILCSKAE NARLIVQIDN AKLAADDFRI KLESERSLRQ LVEADKCGTQ KLLDDATLAK ADLEAQQESL KEEQLSLKSN HEQEVKILRS QLGEKLRIEL DIEPTIDLNR VLGEMRAQYE AMLETNRQDV EQWFQAQSEG ISLQDMSCSE ELQCCQSEIL ELRCTVNALE VERQAQHTLK DCLQNSLCEA EDRFGTELAQ MQSLISNVEE QLSEIRADLE RQNQEYQVLL DVKTRLENEI ATYRNLLESE DCKLPCNPCS TSPSCVTAPC APRPSCGPCT TCGPTCGAST TGSRF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.