missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Keratin, type II cytoskeletal 6A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Keratin, type II cytoskeletal 6A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005545.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3853 |
Nome | Keratin, type II cytoskeletal 6A Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16092160
|
enQuireBio™
QP6282-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16012170
|
enQuireBio™
QP6282-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16002170
|
enQuireBio™
QP6282-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16022170
|
enQuireBio™
QP6282-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16032170
|
enQuireBio™
QP6282-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16042170
|
enQuireBio™
QP6282-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_005545.1 | |
Keratin, type II cytoskeletal 6A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3853 | |
Research Use Only | |
KRT6A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ASTSTTIRSH SSSRRGFSAN SARLPGVSRS GFSSVSVSRS RGSGGLGGAC GGAGFGSRSL YGLGGSKRIS IGGGSCAISG GYGSRAGGSY GFGGAGSGFG FGGGAGIGFG LGGGAGLAGG FGGPGFPVCP PGGIQEVTVN QSLLTPLNLQ IDPTIQRVRA EEREQIKTLN NKFASFIDKV RFLEQQNKVL ETKWTLLQEQ GTKTVRQNLE PLFEQYINNL RRQLDSIVGE RGRLDSELRG MQDLVEDFKN KYEDEINKRT AAENEFVTLK KDVDAAYMNK VELQAKADTL TDEINFLRAL YDAELSQMQT HISDTSVVLS MDNNRNLDLD SIIAEVKAQY EEIAQRSRAE AESWYQTKYE ELQVTAGRHG DDLRNTKQEI AEINRMIQRL RSEIDHVKKQ CANLQAAIAD AEQRGEMALK DAKNKLEGLE DALQKAKQDL ARLLKEYQEL MNVKLALDVE IATYRKLLEG EECRLNGEGV GQVNISVVQS TVSSGYGGAS GVGSGLGLGG GSSYSYGSGL GVGGGFSSSS GRAIGGGLSS VGGGSSTIKY TTTSSSSRKS YKH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |