Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KHDC1L Protein
A cDNA sequence encoding the KHDC1L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | KHDC1L Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940569
|
enQuireBio™
QP12484-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930569
|
enQuireBio™
QP12484-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15920569
|
enQuireBio™
QP12484-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
KHDC1L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
KHDC1L protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAVGTSA LSKEPWWTLP ENFHSPMVFH MEEDQEELIF GLDDTYLRCI ELHSHTLIQL ERCFTATGQT RVTVVGPPMA KQWLLLMFHC VGSQDSKCHA RGLKMLERVR SQPLTNDDLV TSVSLPPYTG D | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |