Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIAA0513 Protein
A cDNA sequence encoding the KIAA0513 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome KIAA0513 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15970569
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12485-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15950569
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12485-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15960569
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12485-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
KIAA0513 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KIAA0513 protein solution (0.25 mg/ml) in Phosphate buffer saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMETPEVP VGSLIDFGPE APTSSPLEAP PPVLQDGDGS LGDGASESET TESADSENDM GESPSHPSWD QDRRSSSNES FSSNQSTEST QDEETLALRD FMRGYVEKIF SGGEDLDQEE KAKFGEYCSS ENGKGREWFA RYVSAQRCNS KCVSEATFYR LVQSFAVVLF ECHQMDDFGP AKNLMTMCFT YYHIGKPQLL PPESREKPAG SIDSYLKSAN SWLAEKKDIA ERLLKNTSAR TENVKGFFGG LETKLKGPLA RRNEEDENKP QEKRPRAVTA YSPEDEKKGE KIYLYTHLKQ QPIWHTLRFW NAAFFDAVHC ERTKRSPTTR EKWCHMTQEE RDDSLRFNEN ITFGQLGTFT HNMLAFGLNK KLCNDFLKKQ AVIGNLDEEQ YKLLSDHIEQ MATE
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.