Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DL1 Protein
A cDNA sequence encoding the KIR2DL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome KIR2DL1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15930579
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12487-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15920579
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12487-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15910579
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12487-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
KIR2DL1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The protein (1 mg/ml) contains 25mM Tris- HCl (pH 7.5).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MEGVHRKPSL LAHPGRLVKS EETVILQCWS DVMFEHFLLH REGMFNDTLR LIGEHHDGVS KANFSISRMT QDLAGTYRCY GSVTHSPYQV SAPSDPLDIV IIGLYEKPSL SAQLGPTVLA GENVTLSCSS RSSYDMYHLS REGEAHERRL PAGPKVNGTF QADFPLGPAT HGGTYRCFGS FHDSPYEWSK SSDPLLVSVT GN
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.