Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DS4 Protein
A cDNA sequence encoding the KIR2DS4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | KIR2DS4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950589
|
enQuireBio™
QP12491-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940589
|
enQuireBio™
QP12491-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930589
|
enQuireBio™
QP12491-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
KIR2DS4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
KIR2DS4 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl (pH 7.5). |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEGVHRKPSF LALPGHLVKS EETVILQCWS DVMFEHFLLH REGKFNNTLH LIGEHHDGVS KANFSIGPMM PVLAGTYRCY GSVPHSPYQL SAPSDPLDMV IIGLYEKPSL SAQPGPTVQA GENVTLSCSS RSSYDMYHLS REGEAHERRL PAVRSINGTF QADFPLGPAT HGGTYRCFGS FRDAPYEWSN SSDPLLVSVT GN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |