Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF6 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | KLF6 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Produktcode | Marke | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantità | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910619
|
enQuireBio™
QP12499-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15990609
|
enQuireBio™
QP12499-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15900619
|
enQuireBio™
QP12499-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Spezifikation
KLF6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The KLF6 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVLPMC SIFQELQIVH ETGYFSALPS LEEYWQQTCL ELERYLQSEP CYVSASEIKF DSQEDLWTKI ILAREKKEES ELKISSSPPE DTLISPSFCY NLETNSLNSD VSSESSDSSE ELSPTAKFTS DPIGEVLVSS GKLSSSVTST PPSSPELSRE PSQLWGCVPG ELPSPGKVRS GTSGKPGDKG NGDASPDGRR RVHRCHFNGC RKVYTKSSHL KAHQRTHTGE KPYRCSWEGC EWRFARSDEL TRHFRKHTGA KPFKCSHCDR CFSRSDHLAL HMKRHL | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |