Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK13 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome KLK13 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15910629
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12503-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15930629
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12503-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15920629
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12503-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
KLK13 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KLK13 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGGVSQES SKVLNTNGTS GFLPGGYTCF PHSQPWQAAL LVQGRLLCGG VLVHPKWVLT AAHCLKEGLK VYLGKHALGR VEAGEQVREV VHSIPHPEYR RSPTHLNHDH DIMLLELQSP VQLTGYIQTL PLSHNNRLTP GTTCRVSGWG TTTSPQVNYP KTLQCANIQL RSDEECRQVY PGKITDNMLC AGTKEGGKDS CEGDSGGPLV CNRTLYGIVS WGDFPCGQPD RPGVYTRVSR YVLWIRETIR KYETQQQKWL KGPQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.