Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lamin-A Protein
A cDNA sequence encoding the Lamin-A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1365.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 4000 |
---|---|
Nome | Lamin-A Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | LMNA |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950719
|
enQuireBio™
QP12528-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940719
|
enQuireBio™
QP12528-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930719
|
enQuireBio™
QP12528-0.1MG |
100 μg |
1365.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
4000 | |
Research Use Only | |
LMNA | |
Human | |
Untagged | |
The Lamin-A Protein solution (0.9 mg/ml) contains 20mM phosphate buffer pH 7.0, 500mM NaCl, 1mM DTT, 1.5mM EDTA and 20% (v/v) Glycerol. |
Lamin-A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
METPSQRRAT RSGAQASSTP LSPTRITRLQ EKEDLQELND RLAVYIDRVR SLETENAGLR LRITESEEVV SREVSGIKAA YEAELGDARK TLDSVAKERA RLQLELSKVR EEFKELKARN TKKEGDLIAA QARLKDLEAL LNSKEAALST ALSEKRTLEG ELHDLRGQVA KLEAALGEAK KQLQDEMLRR VDAENRLQTM KEELDFQKNI YSEELRETKR RHETRLVEID NGKQREFESR LADALQELRA QHEDQVEQYK KELEKTYSAK LDNARQSAER NSNLVGAAHE ELQQSRIRID SLSAQLSQLQ KQLAAKEAKL RDLEDSLARE RDTSRRLLAE KEREMAEMRA RMQQQLDEYQ ELLDIKLALD MEIHAYRKLL EGEEERLRLS PSPTSQRSRG RASSHSSQTQ GGGSVTKKRK LESTESRSSF SQHARTSGRV AVEEVDEEGK FVRLRNKSNE DQSMGNWQIK RQNGDDPLLT YRFPPKFTLK AGQVVTIWAA GAGATHSPPT DLVWKAQNTW GCGNSLRTAL INSTGEEVAM RKLVRSVTVV EDDEDEDGDD LLHHHHGSHC SSSGDPAEYN LRSRTVLCGT CGQPADKASA SGSGAQVGGP ISSGSSASSV TVTRSYRSVG GSGGGSFGDN LVTRSYLLGN SSPRTQSPQN CSIM | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |