missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Laminin subunit alpha-5 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Laminin subunit alpha-5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005551.3 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3911 |
Nome | Laminin subunit alpha-5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16092190
|
enQuireBio™
QP6287-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16012200
|
enQuireBio™
QP6287-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16002200
|
enQuireBio™
QP6287-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16022200
|
enQuireBio™
QP6287-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16032200
|
enQuireBio™
QP6287-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16042200
|
enQuireBio™
QP6287-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_005551.3 | |
Laminin subunit alpha-5 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3911 | |
Research Use Only | |
LAMA5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
FVAQMEGLGT RLRAQSRQRS RPGRWHKVSV RWEKNRILLV TDGARAWSQE GPHRQHQGAE HPQPHTLFVG GLPASSHSSK LPVTVGFSGC VKRLRLHGRP LGAPTRMAGV TPCILGPLEA GLFFPGSGGV ITLDLPGATL PDVGLELEVR PLAVTGLIFH LGQARTPPYL QLQVTEKQVL LRADDGAGEF STSVTRPSVL CDGQWHRLAV MKSGNVLRLE VDAQSNHTVG PLLAAAAGAP APLYLGGLPE PMAVQPWPPA YCGCMRRLAV NRSPVAMTRS VEVHGAVGAS GC | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |