Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LAMP3 Protein
A cDNA sequence encoding the LAMP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | LAMP3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15970729
|
enQuireBio™
QP12532-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950729
|
enQuireBio™
QP12532-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15960729
|
enQuireBio™
QP12532-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
LAMP3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
LAMP3 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
KAFPETRDYS QPTAAATVQD IKKPVQQPAK QAPHQTLAAR FMDGHITFQT AATVKIPTTT PATTKNTATT SPITYTLVTT QATPNNSHTA PPVTEVTVGP SLAPYSLPPT ITPPAHTTGT SSSTVSHTTG NTTQPSNQTT LPATLSIALH KSTTGQKPVQ PTHAPGTTAA AHNTTRTAAP ASTVPGPTLA PQPSSVKTGI YQVLNGSRLC IKAEMGIQLI VQDKESVFSP RRYFNIDPNA TQASGNCGTR KSNLLLNFQG GFVNLTFTKD EESYYISEVG AYLTVSDPET IYQGIKHAVV MFQTAVGHSF KCVSEQSLQL SAHLQVKTTD VQLQAFDFED DHFGNVDECS SDYTLEHHHH HH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |