Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LDLRAP1 Protein
A cDNA sequence encoding the LDLRAP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome LDLRAP1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15940789
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12551-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15930789
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12551-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15920789
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12551-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
LDLRAP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The LDLRAP1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 200mM NaCl, 2mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDALKSAGRA LIRSPSLAKQ SWGGGGRHRK LPENWTDTRE TLLEGMLFSL KYLGMTLVEQ PKGEELSAAA IKRIVATAKA SGKKLQKVTL KVSPRGIILT DNLTNQLIEN VSIYRISYCT ADKMHDKVFA YIAQSQHNQS LECHAFLCTK RKMAQAVTLT VAQAFKVAFE FWQVSKEEKE KRDKASQEGG DVLGARQDCT PPLKSLVATG NLLDLEETAK APLSTVSANT TNMDEVPRPQ ALSGSSVVWE LDDGLDEAFS RLAQSRTNPQ VLDTGLTAQD MHYAQCLSPV DWDKPDSSGT EQDDLFSF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.