Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leptin qA Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin qA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2550.00€
Specifica
Nome Leptin qA Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Attività biologica Leptin Quadruple Antagonist Mutant is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transected with the long form of human Leptin receptor. It also inhibits various Leptin effects in several in vitro bioassays.
Product Type Recombinant Protein
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15955078
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10758-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15975078
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10758-50UG
50 μg
212.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15965078
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP10758-1MG
1 mg
2550.00€
1mg
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Description
Description
Specifications
Specifications
Leptin qA Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3.
Research Use Only
Leptin Quadruple Antagonist Mutant is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transected with the long form of human Leptin receptor. It also inhibits various Leptin effects in several in vitro bioassays.
Human
Untagged
Greater than 98.0% as determined by:(a) Gel filtration analysis. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates