missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Leptin tA Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin tA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2550.00€
Specifica
Nome | Leptin tA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | Leptin triple antagonist is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. It also inhibits various leptin effects in several in vitro bioassays. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945088
|
enQuireBio™
QP10761-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965088
|
enQuireBio™
QP10761-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15955088
|
enQuireBio™
QP10761-1MG |
1 mg |
2550.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
Leptin tA Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3. |
Research Use Only | |
Leptin triple antagonist is capable of inhibiting leptin-induced proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. It also inhibits various leptin effects in several in vitro bioassays. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Gel filtration analysis. (b) Analysis by SDS-PAGE. |