Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LFNG Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LFNG, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001035257.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3955 |
Nome | LFNG Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16011511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16031511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16021511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16041511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16051511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16061511
|
enQuireBio™
QP7905-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001035257.1 | |
LFNG Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 2 | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3955 | |
Research Use Only | |
LFNG | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTPGRCCLAA DIQVETFIFT DGEDEALARH TGNVVITNCS AAHSRQALSC KMAVEYDRFI ESGRKWFCHV DDDNYVNLRA LLRLLASYPH TRDVYVGKPS LDRPIQAMER VSENKVRPVH FWFATGGAGF CISRGLALKM SPWASGGHFM NTAERIRLPD DCTIGYIVEA LLGVPLIRSG LFHSHLENLQ QVPTSELHEQ VTLSYGMFEN KRNAVHVKGP FSVEADPSRF RSIHCHLYPD TPWCPRTAIF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |