Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIF Protein
Recombinant Protein
2425.00€ - 3935.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001244064.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 3976 |
Nome | LIF Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15945559
|
enQuireBio™
QP2835-500UG |
500 μg |
2425.00€
500µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935559
|
enQuireBio™
QP2835-1MG |
1 mg |
3935.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_001244064.1 | |
LIF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 200 pg/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 5 x 10^6 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
3976 | |
Research Use Only | |
LIF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSPLPITPVN ATCAIRHPCH NNLMNQIRSQ LAQLNGSANA LFILYYTAQG EPFPNNLDKL CGPNVTDFPP FHANGTEKAK LVELYRIVVY LGTSLGNITR DQKILNPSAL SLHSKLNATA DILRGLLSNV LCRLCSKYHV GHVDVTYGPD TSGKDVFQKK KLGCQLLGKY KQIIAVLAQA F | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |