Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIFR Protein
A cDNA sequence encoding the LIFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 3977 |
---|---|
Nome | LIFR Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | LIFR |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15940849
|
enQuireBio™
QP12570-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15920849
|
enQuireBio™
QP12570-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930849
|
enQuireBio™
QP12570-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
3977 | |
Research Use Only | |
LIFR | |
Human | |
His | |
LIFR protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
LIFR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPQKKGAPH DLKCVTNNLQ VWNCSWKAPS GTGRGTDYEV CIENRSRSCY QLEKTSIKIP ALSHGDYEIT INSLHDFGSS TSKFTLNEQN VSLIPDTPEI LNLSADFSTS TLYLKWNDRG SVFPHRSNVI WEIKVLRKES MELVKLVTHN TTLNGKDTLH HWSWASDMPL ECAIHFVEIR CYIDNLHFSG LEEWSDWSPV KNISWIPDSQ TKVFPQDKVI LVGSDITFCC VSQEKVLSAL IGHTNCPLIH LDGENVAIKI RNISVSASSG TNVVFTTEDN IFGTVIFAGY PPDTPQQLNC ETHDLKEIIC SWNPGRVTAL VGPRATSYTL VESFSGKYVR LKRAEAPTNE SYQLLFQMLP NQEIYNFTLN AHNPLGRSQS TILVNITEKV YPHTPTSFKV KDINSTAVKL SWHLPGNFAK INFLCEIEIK KSNSVQEQRN VTIKGVENSS YLVALDKLNP YTLYTFRIRC STETFWKWSK WSNKKQHLTT EASPSKGPDT WREWSSDGKN LIIYWKPLPI NEANGKILSY NVSCSSDEET QSLSEIPDPQ HKAEIRLDKN DYIISVVAKN SVGSSPPSKI ASMEIPNDDL KIEQVVGMGK GILLTWHYDP NMTCDYVIKW CNSSRSEPCL MDWRKVPSNS TETVIESDEF RPGIRYNFFL YGCRNQGYQL LRSMIGYIEE LAPIVAPNFT VEDTSADSIL VKWEDIPVEE LRGFLRGYLF YFGKGERDTS KMRVLESGRS DIKVKNITDI SQKTLRIADL QGKTSYHLVL RAYTDGGVGP EKSMYVVTKE NSHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |