Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LIM domain-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LIM domain-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001073583.1
ID gene (immissione) 11155
Nome LIM domain-binding protein 1
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16032220
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6290-EC-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16052220
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6290-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16042220
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6290-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16062220
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6290-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16072220
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6290-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16082220
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6290-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001073583.1
LIM domain-binding protein 1
Not determined.
Full Length of Isoform 6
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
11155
Research Use Only
LDB3
Recombinant Protein
E. coli
MSYSVTLTGP GPWGFRLQGG KDFNMPLTIS RITPGSKAAQ SQLSQGDLVV AIDGVNTDTM THLEAQNKIK SASYNLSLTL QKSKRPIPIS TTAPPVQTPL PVIPHQKVVV NSPANADYQE RFNPSALKDS ALSTHKPIEV KGLGGKATII HAQYNTPISM YSQDAIMDAI AGQAQAQGSD FSGSLPIKDL AVDSASPVYQ AVIKSQNKPE DEADEWARRS SNLQSRSFRI LAQMTGTEFM QDPDEEALRR SRERFETERN SPRFAKLRNW HHGLSAQILN VKS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.