Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LPL Protein
A cDNA sequence encoding the LPL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 4023 |
---|---|
Nome | LPL Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | LPL |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15920889
|
enQuireBio™
QP12581-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15900889
|
enQuireBio™
QP12581-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15910889
|
enQuireBio™
QP12581-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
4023 | |
Research Use Only | |
LPL | |
Human | |
Untagged | |
LPL was filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 50mM Acetate buffer, pH=4. |
LPL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MKHHHHHHAS ADQRRDFIDI ESKFALRTPE DTAEDTCHLI PGVAESVATC HFNHSSKTFM VIHGWTVTGM YESWVPKLVA ADQRRDFIDI ESKFALRTPE DTAEDTCHLI PGVAESVATC HFNHSSKTFM VIHGWTVTGM YESWVPKLVA ALYKREPDSN VIVVDWLSRA QEHYPVSAGY TKLVGQDVAR FINWMEEEFN YPLDNVHLLG YSLGAHAAGI AGSLTNKKVN RITGLDPAGP NFEYAEAPSR LSPDDADFVD VLHTFTRGSP GRSIGIQKPV GHVDIYPNGG TFQPGCNIGE AIRVIAERGL GDVDQLVKCS HERSIHLFID SLLNEENPSK AYRCSSKEAF EKGLCLSCRK NRCNNLGYEI SKVRAKRSSK MYLKTRSQMP YKVFHYQVKI HFSGTESETH TNQAFEISLY GTVAESENIP FTLPEVSTNK TYSFLIYTEV DIGELLMLKL KWKSDSYFSW SDWWSSPGFA IQKIRVKAGE TQKKVIFCSR EKVSHLQKGK APAVFVKCHD KSLNKKSG |