missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRBA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRBA, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001186211.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 987 |
Nome | LRBA Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16052440
|
enQuireBio™
QP6318-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16072440
|
enQuireBio™
QP6318-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16062440
|
enQuireBio™
QP6318-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16082440
|
enQuireBio™
QP6318-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16092440
|
enQuireBio™
QP6318-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16002450
|
enQuireBio™
QP6318-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001186211.2 | |
LRBA Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
987 | |
Research Use Only | |
LRBA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
PQPHRHVLEI SRQHEQPGQG IAPDAVNGQR RDSRSTVFRI PEFNWSQMHQ RLLTDLLFSI ETDIQMWRSH STKTVMDFVN SSDNVIFVHN TIHLISQVMD NMVMACGGIL PLLSAATSAT HELENIEPTQ GLSIEASVTF LQRLISLVDV LIFASSLGFT EIEAEKSMSS GGILRQCLRL VCAVAVRNCL ECQQHSQLKT RGDKALKPMH SLIPLGKSAA KSPVDIVTGG ISPV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |