Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRP4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_002325.2
ID gene (immissione) 4038
Nome LRP4 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16012450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6320-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16032450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6320-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16022450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6320-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16042450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6320-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16052450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6320-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16062450
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP6320-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_002325.2
LRP4 Protein
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
4038
Research Use Only
LRP4
Recombinant Protein
E. coli
YRHKKSKFTD PGMGNLTYSN PSYRTSTQEV KIEAIPKPAM YNQLCYKKEG GPDHNYTKEK IKIVEGICLL SGDDAEWDDL KQLRSSRGGL LRDHVCMKTD TVSIQASSGS LDDTETEQLL QEEQSECSSV HTAATPERRG SLPDTGWKHE RKLSSESQV
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.