Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRP4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) LRP4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6320-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16062450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002325.2
LRP4 Protein
Research Use Only
LRP4
Recombinant Protein
E. coli
YRHKKSKFTD PGMGNLTYSN PSYRTSTQEV KIEAIPKPAM YNQLCYKKEG GPDHNYTKEK IKIVEGICLL SGDDAEWDDL KQLRSSRGGL LRDHVCMKTD TVSIQASSGS LDDTETEQLL QEEQSECSSV HTAATPERRG SLPDTGWKHE RKLSSESQV
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
4038
50 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol