Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LRRC59 Protein
A cDNA sequence encoding the LRRC59 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | LRRC59 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15960909
|
enQuireBio™
QP12587-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940909
|
enQuireBio™
QP12587-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950909
|
enQuireBio™
QP12587-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
LRRC59 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LRRC59 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 2mM DTT, 2mM EDTA and 50% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMTKAGSK GGNLRDKLDG NELDLSLSDL NEVPVKELAA LPKATILDLS CNKLTTLPSD FCGLTHLVKL DLSKNKLQQL PADFGRLVNL QHLDLLNNKL VTLPVSFAQL KNLKWLDLKD NPLDPVLAKV AGDCLDEKQC KQCANKVLQH MKAVQADQER ERQRRLEVER EAEKKREAKQ RAKEAQEREL RKREKAEEKE RRRKEYDALK AAKREQEKKP KKEANQAPKS KSGSRPRKPP PRKHTRS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |