Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LSM3 Protein
A cDNA sequence encoding the LSM3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome LSM3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15910929
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12592-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15900929
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12592-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15990919
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12592-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
LSM3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The LSM3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 2mM DTT and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADDVDQ QQTTNTVEEP LDLIRLSLDE RIYVKMRNDR ELRGRLHAYD QHLNMILGDV EETVTTIEID EETYEEIYKS TKRNIPMLFV RGDGVVLVAP PLRVG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.