Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LSM5 Protein
A cDNA sequence encoding the LSM5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome LSM5 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15940929
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12593-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15930929
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12593-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15920929
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12593-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
LSM5 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
LSM5 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.5), 10% glycerol, 0.15M NaCl and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAANATT NPSQLLPLEL VDKCIGSRIH IVMKSDKEIV GTLLGFDDFV NMVLEDVTEF EITPEGRRIT KLDQILLNGN NITMLVPGGE GPEV
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.