Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LTA4H Protein
A cDNA sequence encoding the LTA4H was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 4048 |
---|---|
Nome | LTA4H Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | LTA4H |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15970929
|
enQuireBio™
QP12594-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15960929
|
enQuireBio™
QP12594-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15950929
|
enQuireBio™
QP12594-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
4048 | |
Research Use Only | |
LTA4H | |
Human | |
His | |
LTA4H protein solution (0.25 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
LTA4H Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPEIVDT CSLASPASVC RTKHLHLRCS VDFTRRTLTG TAALTVQSQE DNLRSLVLDT KDLTIEKVVI NGQEVKYALG ERQSYKGSPM EISLPIALSK NQEIVIEISF ETSPKSSALQ WLTPEQTSGK EHPYLFSQCQ AIHCRAILPC QDTPSVKLTY TAEVSVPKEL VALMSAIRDG ETPDPEDPSR KIYKFIQKVP IPCYLIALVV GALESRQIGP RTLVWSEKEQ VEKSAYEFSE TESMLKIAED LGGPYVWGQY DLLVLPPSFP YGGMENPCLT FVTPTLLAGD KSLSNVIAHE ISHSWTGNLV TNKTWDHFWL NEGHTVYLER HICGRLFGEK FRHFNALGGW GELQNSVKTF GETHPFTKLV VDLTDIDPDV AYSSVPYEKG FALLFYLEQL LGGPEIFLGF LKAYVEKFSY KSITTDDWKD FLYSYFKDKV DVLNQVDWNA WLYSPGLPPI KPNYDMTLTN ACIALSQRWI TAKEDDLNSF NATDLKDLSS HQLNEFLAQT LQRAPLPLGH IKRMQEVYNF NAINNSEIRF RWLRLCIQSK WEDAIPLALK MATEQGRMKF TRPLFKDLAA FDKSHDQAVR TYQEHKASMH PVTAMLVGKD LKVD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |