Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human LYN Protein
A cDNA sequence encoding the LYN was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | LYN Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15950969
|
enQuireBio™
QP12605-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15940969
|
enQuireBio™
QP12605-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15930969
|
enQuireBio™
QP12605-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
LYN Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The LYN solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) ,0.4M urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGCIKSK GKDSLSDDGV DLKTQPVRNT ERTIYVRDPT SNKQQRPVPE SQLLPGQRFQ TKDPEEQGDI VVALYPYDGI HPDDLSFKKG EKMKVLEEHG EWWKAKSLLT KKEGFIPSNY VAKLNTLETE EWFFKDITRK DAERQLLAPG NSAGAFLIRE SETLKGSFSL SVRDFDPVHG DVIKHYKIRS LDNGGYYISP RITFPCISDM IKHYQKQADG LCRRLEKACI SPKPQKPWDK DAWEIPRESI KLVKRLGAGQ FGEVWMGYYN NSTKVAVKTL KPGTMSVQAF LEEANLMKTL QHDKLVRLYA VVTREEPIYI ITEYMAKGSL LDFLKSDEGG KVLLPKLIDF SAQIAEGMAY IERKNYIHRD LRAANVLVSE SLMCKIADFG LARVIEDNEY TAREGAKFPI KWTAPEAINF GCFTIKSDVW SFGILLYEIV TYGKIPYPGR TNADVMTALS QGYRMPRVEN CPDELYDIMK MCWKEKAEER PTFDYLQSVL DDFYTATEGQ YQQQP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |