Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Lysyl oxidase homolog 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Lysyl oxidase homolog 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso NP_115587.6
ID gene (immissione) 84171
Nome Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16011751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7943-EC-100UG
100 μg
770.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16031751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7943-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16021751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7943-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16041751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7943-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16051751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7943-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16061751
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP7943-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_115587.6
Lysyl oxidase homolog 4 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
84171
Research Use Only
Loxl4
Recombinant Protein
E. coli
QSLGTTKLRL VGPESKPEEG RLEVLHQGQW GTVCDDNFAI QEATVACRQL GFEAALTWAH SAKYGQGEGP IWLDNVRCVG TESSLDQCGS NGWGVSDCSH SEDVGVICHP RRHRGYLSET VSNALGPQGR RLEEVRLKPI LASAKQHSPV TEGAVEVKYE GHWRQVCDQG WTMNNSRVVC GMLGFPSEVP VDSHYYRKVW DLKMRDPKSR LKSLTNKNSF WIHQVTCLGT EPHMANCQVQ VAPARGKLRP ACPGGMHAVV SCVAGPHFRP PKTKPQRKGS WAEEPRVRLR SGAQVGEGRV EVLMNRQWGT VCDHRWNLIS ASVVCRQLGF GSAREALFGA RLGQGLGPIH LSEVRCRGYE RTLSDCPALE GSQNGCQHEN DAAVRCNVPN MGFQNQVRLA GGRIPEEGLL EVQVEVNGVP RWGSVCSENW GLTEAMVACR QLGLGFAIHA YKETWFWSGT PRAQEVVMSG VRCSGTELAL QQCQRHGPVH CSHGGGRFLA GVSCMDSAPD LVMNAQLVQE TAYLEDRPLS QLYCAHEENC LSKSADHMDW PYGYRRLLRF STQIYNLGRT DFRPKTGRDS WVWHQCHRHY HSIEVFTHYD LLTLNGSKVA EGHKASFCLE DTNCPTGLQR RYACANFGEQ GVTVGCWDTY RHDIDCQWVD ITDVGPGNYI FQVIVNPHYE VAESDFSNNM LQCRCKYDGH RVWLHNCHTG NSYPANAELS LEQEQRLRNN LI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.