Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAD2L1 / MAD2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAD2L1 / MAD2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7568-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16059450
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002349.1
MAD2L1 / MAD2 Protein
Research Use Only
MAD2L1
Recombinant Protein
E. coli
ALQLSREQGI TLRGSAEIVA EFFSFGINSI LYQRGIYPSE TFTRVQKYGL TLLVTTDLEL IKYLNNVVEQ LKDWLYKCSV QKLVVVISNI ESGEVLERWQ FDIECDKTAK DDSAPREKSQ KAIQDEIRSV IRQITATVTF LPLLEVSCSF DLLIYTDKDL VVPEKWEESG PQFITNSEEV RLRSFTTTIH KVNSMVAYKI PVND
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4085
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol