Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAD2L1BP Protein
A cDNA sequence encoding the MAD2L1BP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome MAD2L1BP Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15951009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12617-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15931009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12617-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941009
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12617-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MAD2L1BP Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
MAD2L1BP protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAPEA EVLSSAAVPD LEWYEKSEET HASQIELLET SSTQEPLNAS EAFCPRDCMV PVVFPGPVSQ EGCCQFTCEL LKHIMYQRQQ LPLPYEQLKH FYRKPSPQAE EMLKKKPRAT TEVSSRKCQQ ALAELESVLS HLEDFFARTL VPRVLILLGGNALSPKEFYE LDLSLLAPYS VDQSLSTAAC LRRLFRAIFM ADAFSELQAP PLMGTVVMAQ GHRNCGEDWF RPKLNYRVPS RGHKLTVTLS CGRPSIRTTA WEDYIWFQAP VTFKGFRE
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.