Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGEA5 Protein
A cDNA sequence encoding the MAGEA5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | MAGEA5 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15961029
|
enQuireBio™
QP12624-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941029
|
enQuireBio™
QP12624-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951029
|
enQuireBio™
QP12624-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MAGEA5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The MAGEA5 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1mM PMSF and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSLEQK SQHCKPEEGL DTQEEALGLV GVQAATTEEQ EAVSSSSPLV PGTLGEVPAA GSPGPLKSPQ GASAIPTAID FTLWRQSIKG SSNQEEEGPS TSPDPESVFR AALSKKVADL IHFLLLKY | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |