Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAGEB10 Protein
A cDNA sequence encoding the MAGEB10 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 139422 |
---|---|
Nome | MAGEB10 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | MAGEB10 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951039
|
enQuireBio™
QP12627-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941039
|
enQuireBio™
QP12627-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931039
|
enQuireBio™
QP12627-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
139422 | |
Research Use Only | |
MAGEB10 | |
Human | |
His | |
MAGEB10 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
MAGEB10 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMPRGQKS KLRAREKRRQ ARGGLEDLID ALDILEEEEE SPPSASACLK DVFQSSLDGA SNNPHGLREA QSTSTSATAA SHTRHPEGVN DQMEERPICT QDLEATDSFP RGPVDEKVII LVHYLLYKYQ MKEPITKADM LRNVTQMSKS QFPVILSRAS EHLELIFGLD LKEVEPNKHI YVLVNKLDLG CDAKLSDETG VPKTGLLMTV LGIIFTNGNC VAEEEVWKVF NTMGLYDGIE HFMFGEPRKL LTKDLVKENY LEYQQVPNSD PPRYQFLWGP RAHAETSKMK VLEFLAKVND TAPSEFSNWY TEALQDEEER ARARVAAKAR VSATAGARSK VKSSKSSQLQ | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |