Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Mammaglobin-A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Mammaglobin-A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002402.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4250 |
Nome | Mammaglobin-A Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16059600
|
enQuireBio™
QP7590-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16099600
|
enQuireBio™
QP7590-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16049600
|
enQuireBio™
QP7590-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16079600
|
enQuireBio™
QP7590-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16089600
|
enQuireBio™
QP7590-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16069600
|
enQuireBio™
QP7590-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002402.1 | |
Mammaglobin-A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4250 | |
Research Use Only | |
SCGB2A2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GSGCPLLENV ISKTINPQVS KTEYKELLQE FIDDNATTNA IDELKECFLN QTDETLSNVE VFMQLIYDSS LCDLF | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |