Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAOA Protein
A cDNA sequence encoding the MAOA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | MAOA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15931059
|
enQuireBio™
QP12633-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15921059
|
enQuireBio™
QP12633-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15911059
|
enQuireBio™
QP12633-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
MAOA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
MAOA protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMENQEKA SIAGHMFDVV VIGGGISGLS AAKLLTEYGV SVLVLEARDR VGGRTYTIRN EHVDYVDVGG AYVGPTQNRI LRLSKELGIE TYKVNVSERL VQYVKGKTYP FRGAFPPVWN PIAYLDYNNL WRTIDNMGKE IPTDAPWEAQ HADKWDKMTM KELIDKICWT KTARRFAYLF VNINVTSEPH EVSALWFLWY VKQCGGTTRI FSVTNGGQER KFVGGSGQVS ERIMDLLGDQ VKLNHPVTHV DQSSDNIIIE TLNHEHYECK YVINAIPPTL TAKIHFRPEL PAERNQLIQR LPMGAVIKCM MYYKEAFWKK KDYCGCMIIE DEDAPISITL DDTKPDGSLP AIMGFILARK ADRLAKLHKE IRKKKICELY AKVLGSQEAL HPVHYEEKNW CEEQYSGGCY TAYFPPGIMT QYGRVIRQPV GRIFFAGTET ATKWSGYMEG AVEAGERAAR EVLNGLGKVT EKDIWVQEPE SKDVPAVEIT HTFWERNLPS | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |