Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAP1LC3A Protein
A cDNA sequence encoding the MAP1LC3A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome MAP1LC3A Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15961059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12634-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15951059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12634-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15941059
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP12634-1MG
1 mg
5450.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
MAP1LC3A Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The MAP1LC3A solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MPSDRPFKQR RSFADRCKEV QQIRDQHPSK IPVIIERYKG EKQLPVLDKT KFLVPDHVNM SELVKIIRRR LQLNPTQAFF LLVNQHSMVS VSTPIADIYE QEKDEDGFLY MVYASQETFG LEHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.