Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human MAP2K3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) MAP2K3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6336-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16062570
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001303261.1
MAP2K3 Protein
Research Use Only
MAP2K3
Recombinant Protein
E. coli
MESPASSQPA SMPQSKGKSK RKKDLRISCM SKPPAPNPTP PRNLDSRTFI TIGDRNFEVE ADDLVTISEL GRGAYGVVEK VRHAQSGTIM AVKRIRATVN SQEQKRLLMD LDINMRTVDC FYTVTFYGAL FREGDVWICM ELMDTSLDKF YRKVLDKNMT IPEDILGEIA VSIVRALEHL HSKLSVIHRD VKPSNVLINK EGHVKMCDFG ISGYLVDSVA KTMDAGCKPY MAPERINPEL NQKGYNVKSD VWSLGITMIE MAILRFPYES WGTPFQQLKQ VVEEPSPQLP ADRFSPEFVD FTAQCLRKNP AERMSYLELM EHPFFTLHKT KKTDIAAFVK EILGEDS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5606
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol